Learn More
Fisherbrand™ Timer/cronometri con allarme per conto alla rovescia a quattro canali Traceable™
Sfoglia Tutto Fisherbrand ProdottiDescrizione
Includes
Supporto, clip , foro per cordino e retro magnetico, batteria all'ossido di argento con durata di due anni, corpo robusto in plastica ABS
Fisher Scientific™ Traceable™ Four-Channel Countdown Alarm Timer/Stopwatch features four countdown channels plus stopwatch channel and time-of-day clock.
Timer: conto alla rovescia da 99 ore, 59 minuti, 59 secondi a 1 secondo: Cronometro: da 1 secondo a 99 ore, 59 minuti, 59 secondi
- Capacità del timer: 100 ore
- Precisione: 0.01%
- Funzione “Thru-zero” per conteggio decrementale, allarmi, conteggio incrementale
- Modalità time-out
- Supporto, clip, foro per cordino e retro magnetico
- Allarme arrestabile automaticamente o manualmente
- Visualizzazione dell'ora
- Dimensioni: 6.98 L x 6.03 P x 1.58 H cm (2.75 × 2.375 × 0.625 poll.)
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™. Certifica la riconducibilità agli standard NIST™.
Specifica
Specifica
| Product Type | Handheld/Benchtop Timer |
| Intervallo di tempo | 99 hr. 59 min. 59 sec. |
| Alarms | Acustici e visivi |
| Accuracy | ±0,01% |
| Risoluzione | 1 sec. |
| Display | LCD |
| Altezza (sistema imperiale) display | 0,5in. |
| Altezza (sistema metrico) display | 1.27 cm |
| Peso (sistema imperiale) | 1.5 oz. |
| Peso (sistema metrico) | 43 g |
| Vedi altri risultati |