Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Full-Scale Thermometers
Switchable °F/°C temperature ranges
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Includes: Sonda in acciaio inox, batteria all’ossido di argento da 1.5V
Descrizione
Sonda in acciaio inox con punta perforante per l'esposizione costante a temperature estreme all'estremità dell'intervallo. Termometro a fondo scala Fisher Scientific™: letture aggiornate ogni secondo e visualizzate con cifre alte 0.37 poll. (9.4mm) sull'LCD. Intervalli di temperatura in °F/°C (alternabili).
- Il retro magnetico consente il posizionamento su superfici metalliche (incubatori, congelatori, bagni)
- Il cavalletto pieghevole consente l'uso su banchi di laboratorio; fermi a molla su qualsiasi bordo
- Risoluzione 0.1° da -20 a +200 e 1° nel range restante
- Dimensioni di appena 2.12 di diametro × 0.56 pollici (5.3 × 1.3 cm) di profondità
- Diametro sonda × L: 0.14 × 5.5 pollici (0.4 × 14 cm)
- Lunghezza del cavo: 10 piedi (3 m)
Il modello Plus include anche allarme livello alto/basso, memorie dei valori minimo/massimo e mantenimento.
Certifications
Individually serial-numbered Traceable Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA™; indicates traceability to standards provided by NIST™.
Specifica
ISO 17025, A2LA, NIST | |
1.4 cm | |
Sonda in acciaio inox, batteria all'ossido di argento da 1.5 V, allarme per livello alto/basso | |
5.75 in. | |
304.8 cm | |
0.1 per temperature superiori all'intervallo da -20 a 200 °C e 1 negli altri intervalli | |
2.1 in. | |
300°C | |
-20°C | |
Da -20 ° a +300 °C | |
±0.5 °C |
0.56 in. | |
0.14 in. | |
120 in. | |
5.3 cm | |
14.6 cm | |
Termometro con scala completa Plus Ultra | |
572°F | |
-4°F | |
Da -4° a +572 °F | |
Congelatori, incubatori, bagnomaria | |
Digital LCD |