Learn More
Fisherbrand™ Timer portatili Traceable™ con clip portachiavi
Codice prodotto. p-4700857 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Intervallo di tempo:
19 ore 59 min.
Da 100 ore a 1 sec.
Da 20 ore a 1 min.
Accuracy:
0.0001
5e-005
Alarms:
1 min.
20 sec.
Dimensioni (L x P x A):
0.25 x 1 x 1.75 in.
0.25 x 1 x 1.75 pollici (0.63 x 2.54 x 0.63 cm)
1.5 x 2 x 0.75 pollici (3.81 x 5.08 x 0.83 cm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11749805
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per applicazioni cronometriche generiche.
Fisher Scientific™ Traceable™ Handheld Timers with Key-Ring Clip are good for general-purpose timing applications. One channel, countdown/countup; single-line display.
  • Rugged ABS plastic case
  • Traceable to NIST™ standards
  • Accuracy: 0.01%
  • Time-out mode (Cat Nos. 06-662, 06-662-25 and -11)
  • Cat. No. 06-662-11 offers choice of AM/PM or military time
Certifications
E' fornito un certificato per attestare la riconducibilità degli strumenti agli standard definiti dal NIST™. Calibrazione eseguita da un laboratorio ISO 17025 accreditato da A2LA™.
Specifica
Product Type Timer touch
Intervallo di tempo 19 ore 59 min.
Alarms 20 sec.
Accuracy 0.0001
Risoluzione 1 min.
Display LCD
Tipo di batteria Ossido di argento
Dimensioni (L x P x A) 0.25 x 1 x 1.75 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 0.63 cm
Larghezza (sistema imperiale) 1 in.
Larghezza (sistema metrico) 2.54 cm
Altezza (sistema imperiale) 1.75 in.
Altezza (sistema imperiale) display 0.12 in.
Altezza (sistema metrico) 0.3 cm
Altezza (sistema metrico) display 0.3 cm
Peso (sistema imperiale) 0.5 once
Peso (sistema metrico) 14.17 g
Include Batteria, corpo in plastica ABS
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni generiche di misurazione del tempo
Quantità Each