Learn More
Fisherbrand™ Termometro per frigorifero Traceable™ ad alta precisione con due sonde normali
Sfoglia Tutto Fisherbrand ProdottiDescrizione
Termometri doppi con letture accurate a 0.01° per il monitoraggio simultaneo della temperatura nei frigoriferi e nei congelatori o in due zone distinte di uno stesso frigorifero. Il termometro per frigorifero ad alta precisione Fisher Scientific™ Traceable™ è provvisto di due LED visivi e di due allarmi audio; visualizza con precisione l'ora/la data degli allarmi del termometro doppio.
- Triple display shows minimum/maximum, current temperatures
- Min/max monitors readings for any period; displays exact time/date temperature occurred
- Programmable in 0.01° increments
- Alarm signals continuously even if temperature returns to nonalarm range
- 10 ft. micro-cable permits refrigerator doors to close on it
- Temperature range: -50°C to +70°C (-58°F to +158°F)
- Resolution: 0.01°, accuracy: ±0.3°C
- Displays exact time/date when MIN/MAX reading occurred and time/date when alarm triggered
- Two-channel alarm is programmable in 0.1° increments and sounds continuously when temperature rises above/falls below set points
- High-impact, chemical resistant ABS plastic case is 2.75 x 4.25 x 0.75 in.
- Weight: 5 oz. (141.74 g)
Order Info
Disponibili con sonda in flacone o sonda normale. Sonda sigillata in un flacone con diam. 1 x 2.5 pollici con glicole atossico. La sonda normale è impermeabile e resistente alle sostanze chimiche, con diametro di 0.18 x 0.75 pollici.
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; attesta la riconducibilità dello strumento agli standard NIST™.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Diametro sonda (sistema imperiale) | 0,18 in. |
| Diametro sonda (sistema metrico) | 4.57 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 4.5 x 2.75 x 0.75 pollici (11.4 x 6.9 x 1.9 cm) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Monitoraggio simultaneo della temperatura in refrigeratori e congelatori o in due posizioni di un refrigeratore |
| Altezza (sistema imperiale) | 0,75in. |
| Altezza (sistema metrico) | 1,9 cm |
| Include | Corpo in plastica ABS, supporto, nastri di fissaggio a Velcro™ e magnetici, montaggio a parete e due batterie AA, due sonde normali |
| Lunghezza (sistema imperiale) cavo | 120in. |
| Lunghezza sonda (sistema imperiale) | 0,7 in. |
| Vedi altri risultati |