Learn More
Fisherbrand™ Termometro a infrarossi con bracciale Traceable™
Noninvasive, no-touch measurements
77.80€
Specifica
Emissività | Da 0.5 a 1 con incrementi di 0.01 |
---|---|
Peso (sistema imperiale) | 2.25 once |
Peso (sistema metrico) | 0.063 kg |
Max. Temperature (English) | 482°F |
Temperatura max (sistema metrico) | 250°C |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11719785
|
Fisherbrand™
93677-68 |
Fascetta da polso, batteria |
77.80€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Misurazioni non invasive senza contatto. Termometri a infrarossi Fisher Scientific™ Traceable™ con bracciale, per preparazione di alimenti, applicazioni life science, prodotti farmaceutici, derivati del petrolio, camere sterili, componenti elettronici e uso sul campo.
- Funzionamento semplice: è sufficiente accenderlo, puntarlo verso il campione e leggere la lettura (meno di un secondo)
- Lettura in gradi Fahrenheit e Celsius su qualsiasi superficie—solidi, semisolidi e liquidi
- Il comando Hold blocca l'attuale lettura sul display
- Emissività da 0.05 a 1.00 poll. L'incremento da .01 copre il 90% di tutte le applicazioni
- La funzionalità di lettura minima e massima consente di osservare in qualsiasi momento i valori minimo e massimo
- Il puntatore a raggio laser permette di mirare al campione da misurare
- Il display indica quando la batteria è scarica
Specifiche
- Risoluzione: 0.1°
- Precisione: ±1°C + 2%
- Campo visivo di 6:1
- Dimensioni: 4 × 2 × 0.75 pollici (10.2 × 5 × 1.9cm)
- Peso: 2.25 once
- Intervallo di temperatura: da -67 a 482°F e da -55 a 250°C
Certifications
Individually serial-numbered Traceable Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA™; indicates traceability to standards provided by NIST™.
Specifica
Da 0.5 a 1 con incrementi di 0.01 | |
0.063 kg | |
250°C | |
-55°C | |
Da -55 ° a +250 °C |
2.25 once | |
482°F | |
-67°F | |
Da -67 a 482 °F |