Learn More
Fisherbrand™ Cronometro a cifre giganti Traceable™
Codice prodotto. p-4700011 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Include:
Cronometro, cordino, Velcro™ per il montaggio e clip di aggancio, batteria
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11799815
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Cronometro, cordino, Velcro™ per il montaggio e pratica clip
Le cifre più grandi (alte 1/2 in.) consentono una facile lettura.
Le cifre più grandi (alte 1/2 in.) consentono una facile lettura. Il cronometro a cifre giganti Fisher Scientific™ Traceable™ ha una custodia in plastica ABS con O-ring, impermeabile e antiurto con lati in gomma antiscivolo. L'unità mostra il tempo in ore, minuti e secondi con indicatore AM/PM, data e giorno della settimana come un cronografo.
  • Ideale per l'impiego nei laboratori e negli impianti
  • Allarme orario
  • Fino a 24 ore
  • L'unità offre funzioni di conteggio singolo, time-out, tempo parziale cumulativo e temporizzazione continua
  • Intervallo di tempo di 23 ore, 59 minuti, 59 secondi
  • Risoluzione di 1/100 di secondo per i primi 30 minuti e di 1 secondo successivamente
  • Precisione di 0.001%
  • Dimensioni: 7.6 x 6.4 x 2.2 cm (3 x 2.5 x .875 in.)
  • Peso: 2.5 once
Certifications
Il certificato Traceable™ con numero di serie individuale è fornito da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA. Certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST.
Specifica
Product Type Cronometro impermeabile
Intervallo di tempo 24 ore
Alarms Time of Day
Accuracy 1e-005
Risoluzione 0.01 sec.
Display Digital
Materiale Plastica ABS
Dimensioni (L x P x A) 3 x 2.5 x 0.8 in. (7.62 x 6.35 x 2 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 7.62 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 6.35 cm
Altezza (sistema imperiale) 0.8 in.
Altezza (sistema metrico) 2 cm
Peso (sistema imperiale) 2.5 once
Peso (sistema metrico) 0.07 kg
Include Cronometro, cordino, Velcro™ per il montaggio e clip di aggancio, batteria
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per l’uso in laboratori o impianti
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST