Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Logger-Trac™ Temperature Datalogger Accessories
Codice prodotto. 15338764 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Cable and Cradle
Waterproof Paper Sleeves
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
Codice prodotto. 15338764
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Accessories for Traceable™ Logger-Trac™ Temperature Datalogger.
15-081-145
  • Waterproof paper sleeves
  • For protecting temperature probe sensor
  • Transparent
15-081-148
  • USB standard A to Mini B, IC-9P or USB to serial converter
  • USB Version 2.0, ELV and RoHS compliant
  • Cable length: 1.5 m
  • Multiple cradles allow for batch programming up to 8 units
Specifica
Tipo Cable and Cradle
Certificazione/Conformità RoHS compliant
Materiale Paper
Da utilizzare con (applicazione) Transfer recorded information in dataloggers to computer
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fisherbrand Traceable Logger-Trac Temperature Datalogger
Lunghezza (sistema imperiale) 5 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 1.5 m