Learn More
Fisherbrand™ Misuratori per umidità relativa/temperatura Traceable™
Codice prodotto. 11774186 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Misuratore di umidità/temperatura digitale con funzione di memoria
Misuratore di umidità/temperatura digitale con lettura della memoria della temperatura
Solo misuratore di umidità digitale
Altezza (sistema metrico):
10 cm
10 cm
96 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11774186
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per il monitoraggio delle condizioni dell’aria in camere climatiche, aree di stoccaggio di sostanze chimiche, camere sterili, incubatori e depositi.
Fisher Scientific™ Traceable™ Relative Humidity/Temperature Meters allow you to monitor air conditions in environmental chambers, chemical storage areas, cleanrooms, incubators and stockrooms.
  • Humidity range: 25 to 95% RH, Accuracy: ±3%RH (25 to 75)%RH, ±5%RH otherwise
  • Continuously and simultaneously display relative humidity (11-661-11) or humidity/temperature (11-661-12) in extra-large, 0.62 in.-high (1.5 cm) digits
  • Made from high-impact, chemical-resistant ABS plastic
With Temperature Readout
  • Temperature readout in °C or °F; ranges from 0° to 50°C (32° to 122°F) with ±1°C/°F accuracy
  • Measures 0.75L x 3.25W x 7 in.H (2 x 8 x 18 cm)
  • Net weight: 5 oz. (142g)
  • Wall mount included
With Temperature Readout and Dual Min./Max. Memory
  • Temperature readout in °C and °F; ranges from 0° to 50°C (32° to 122°F) with ±1°C/°F accuracy
  • Minimum and maximum memories permit air monitoring overnight, during weekends, or for virtually any other time period
  • Measures 0.62L x 2.62W x 3.87 in.H (2 x 7 x 10 cm)
  • Net weight: 2 oz. (57g)
  • Wall mount and bench stand included
Certifications
E' fornito un certificato che attesta la riconducibilità degli strumenti agli standard definiti dal NIST™. Calibrazione eseguita da un laboratorio di calibrazione ISO™ 17025 accreditato da A2LA™.
Compliance
codice catalogo 11-661-13 soddisfa i requisiti federali per le specifiche dello standard CLIA 493.1207 per il monitoraggio di temperatura e umidità nei laboratori clinici.
Specifica
Tipo Misuratore di umidità/temperatura digitale con funzione di memoria
Intervallo di umidità Da 25 a 95%
Risoluzione 0,01
Accuracy ±3%RH (25 to 75)%RH, ±5%RH otherwise
Temperature Range (Metric) Da 0° a 50 °C
Precisione termica ±1°C (0 to 40°C) otherwise ±2°C
Tipo di display LCD
Materiale Plastica ABS
Memoria Memorizza e consente di richiamare i valori minimo e massimo della temperatura e dell’umidità, valori aggiornati al secondo
Sensori Allo stato solido
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da 32 ° a 122 °F
Risoluzione temperatura 1 °F
Dimensioni (L x P x A) 0.62 x 2.62 x 37.87 pollici (1.57 x 7 x 96 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 0,62 in.
Lunghezza (sistema metrico) 1.57 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2,62 in.
Larghezza (sistema metrico) 7 cm
Altezza (sistema imperiale) 37,87 in.
Altezza (sistema metrico) 96 cm
Peso (sistema imperiale) 2,5 once
Peso (sistema metrico) 0.07 kg
Da utilizzare con (applicazione) Monitoraggio delle condizioni dell’aria in camere climatiche, aree di stoccaggio di sostanze chimiche, camere bianche, incubatori e depositi
Include Supporto da banco, commutazione lettura °F/°C, sensori allo stato solido a risposta rapida e due batterie AA
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST