Learn More
Fisherbrand™ Timer/cronometri Traceable™
Codice prodotto. p-2372241 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Intervallo di tempo:
99 hr. 59 min. 59 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11795863
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Retro magnetico, cavalletto pieghevole, dispositivo di fissaggio a molla, foro per cordino, batteria, orologio e memoria
Remarkable timers with large display.
timer; countdown; lap; time; alarm; stop/pause; elapsed; timepiece; clock; watch; chronograph
Order Info
Dimensioni: 6.4 L x 5.6 P x 1.3 cm A; peso: 1.5 once (42.5 g).
Certifications
Certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST™.
Specifica
Product Type Timer per conto alla rovescia
Intervallo di tempo 99 hr. 59 min. 59 sec.
Alarms 1 min.
Accuracy 0,0001
Display LCD
Tipo di batteria Ossido di argento
Dimensioni (L x P x A) 2.25 x 2.5 x 0.5 in. (5.71 x 6.35 x 1.27 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 2.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 5.71 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 6.35 cm
Altezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Altezza (sistema imperiale) display 0.37 in.
Altezza (sistema metrico) 1.27 cm
Altezza (sistema metrico) display 0.93 cm
Peso (sistema imperiale) 1.5 oz.
Peso (sistema metrico) 42.52 g
Include Retro magnetico, cavalletto pieghevole, dispositivo di fissaggio a molla, foro per cordino, batteria, orologio e memoria
Certificazione/Conformità NIST