Learn More
Fisherbrand™ Agitatori Mini
Agitazione con stile – agitatori personali economici con esclusivo design triangolare
140.00€ - 179.00€
Specifica
Speed Da 350 a 2000 gir/min
Posizioni di agitazione 1
Materiale piastra superiore Nylon
Capacità 1 l
Tensione 220-240V
Visualizza altre specifiche
Includes: Adattatore di linea, ancoretta di agitazione e istruzioni
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
11537503
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
99960-91
Crystals
169.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11517503
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
99960-89
DNA
178.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11527503
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
99960-90
Periodic Table
179.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12353067
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
99960-86
Batteri
178.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11507503
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
99960-88
Alchemist
178.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11597493
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
99960-87
Caffeina
169.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12110970
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
99960-92
Blue is Good
140.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Piano di appoggio disponibile in sette originali design.
  • Intervallo di agitazione: da 350 a 2000giri/min
  • Capacità di agitazione: 1L
  • Diametro massimo del recipiente: 8.5cm
  • LED di accensione
  • Superficie di appoggio in nylon incolore chimicamente resistente
  • Base in plastica robusta e stabile
Order Info
Dimensioni totali: 5.625 L x 5.625 P x 2.375 pollici A (14.3 x 14.3 x 6.6 cm); per 220-240 V
Warranty
Tre anni
Specifica
Specifica
Da 350 a 2000 gir/min
Nylon
220-240V
5.625 x 5.625 x 2.375 pollici (14.3 x 14.3 x 6.6 cm)
6.6 cm
14.3 cm
14.3 cm
Base in plastica
1
1 l
8.5 cm
2.375 in.
5.625 in.
5.625 in.
120-230V 50/60 Hz