Learn More
Fisherbrand™ Vessel Holders for Heavy-duty Vortex Mixers
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità:
125 to 250 mL
500 to 1000 mL
Product Type:
Large vessel holder
Small vessel holder
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Rubber holder secures 125 and 250mL Erlenmeyer flasks, or 500 and 1000mL Erlenmeyer flasks
- Requires Universal Holder
Specifica
Specifica
| Capacità | 125 to 250 mL |
| Product Type | Small vessel holder |
| Materiale | Rubber |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Heavy-duty vortex mixer |
| Include | Grip mat |
| N. di posizioni | 1 |
| Richiede | Universal holder |