Learn More
Fisherbrand™ Vortex Mixer Accessories: Ampule Tube Holders
For use with Fisherbrand vortex mixers.
123.00€ - 175.00€
Specifica
Product Type | Ampoule Holder |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Vortex mixer |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni provetta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni provetta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15716959
|
Fisherbrand™
80863005 |
15 to 17 mm dia. |
123.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15726959
|
Fisherbrand™
80863006 |
10 to 17 mm dia. |
175.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Also compatible with other manufacturers' models; contact your Fisher Scientific Customer Service Representative for details.
- Mixes storage vials and test tubes
Specifica
Ampoule Holder | |
Vortex mixer |