Learn More
Thermo Scientific™ Wellwash™ and Wellwash™ Versa™ Microplate Strip Washer: Spare Bottles
Accessories for Fisher Scientific Wellwash and Wellwash Versa Microplate Strip Washer
172.00€ - 217.00€
Specifica
Tipo Storage Bottle
Include Solid cap
Da utilizzare con (apparecchiatura) Wellwash Microplate Strip Washer, Wellwash Versa Microplate Strip Washer
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11717996
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
N10822
4 L
217.00€
Pezzo
11707996
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
N10821
2 L
172.00€
Descrizione
For use with Fisher Scientific Wellwash and Wellwash Versa Microplate Strip Washer
Subsitute bottles of different sizes for added convenience
ELISA-based assays, cell washing
Specifica
Specifica
Storage Bottle
Solid cap
Wellwash Microplate Strip Washer, Wellwash Versa Microplate Strip Washer