Learn More
Fisherbrand™ DNA Sequencing Systems: Combs for Model FB-SEQ-3545
DNA Sequencing Systems Combs for model FB-SEQ-3545
50.10€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Aluminum backed sequencer |
---|---|
Altezza (sistema imperiale) ingombro | 19.6 in. |
Altezza (sistema metrico) ingombro | 50 cm |
Lunghezza (sistema imperiale) ingombro | 9 in. |
Lunghezza (sistema imperiale) gel | 17.7 in. |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) pozzetto | Conteggio denti | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) pozzetto | Conteggio denti | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11947515
|
Fisherbrand™
S2S-SHARK4 |
9μL | 78 |
50.10€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11987505
|
Fisherbrand™
S2S-40A |
15μL | 40 |
50.10€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12414727
|
Fisherbrand™
S2S-SHARK2 |
5μL | 78 |
50.10€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
For use with model FB-SEQ-3545
Specifica
Aluminum backed sequencer | |
50 cm | |
17.7 in. | |
45 cm | |
13.7 in. |
19.6 in. | |
9 in. | |
23 cm | |
Comb | |
23 cm |