Learn More
Fisherbrand™ DNA Sequencing Systems: Glass Plates for Model FB-SEQ-3545
DNA Sequencing Systems Glass Plates for model FB-SEQ-3545
39.35€ - 73.70€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sequencing gel casting systems |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 45 cm |
Spessore (sistema metrico) denti | 4.5 mm |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11907515
|
Fisherbrand™
S2S-45G |
Blank Glass |
39.35€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11917515
|
Fisherbrand™
S2S-45R |
Notched Glass |
73.70€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
For use with model FB-SEQ-3545
Specifica
Sequencing gel casting systems | |
45 cm | |
4.5 mm |