Learn More
Fisherbrand™ Provette per PCR da 0.2 ml con tappo piatto e a cupola
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu
Blue
Green
Incolore
Natural
Red
Rosso
Verde
Yellow
Tipo di chiusura:
A cupola
Domed Cap
Flat Cap
Piatta
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | RNase, Dnase and human DNA free |
| Colore | Natural |
| Volume (sistema metrico) | 0.2 mL |
| Quantità | 1000 Case |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 0.2mL thermal cycler blocks for PCR and sample storage applications |
| Materiale | Polypropylene |
| Tipo di chiusura | Flat Cap |
| Formato | Tube |
| Product Type | Thin Wall PCR Tube |