Learn More
Fisherbrand™ Provette per PCR da 0.2 ml con tappo piatto e a cupola
63.70 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24367" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
With integral snap shut cap
- Suitable for 0.2mL thermal cycler blocks
- 0.25mL maximum volume when closed
- Thin-wall design
- Cleanroom produced
- Virgin polypropylene
Specifica
Esente da RNasi, Dnasi e DNA umano | |
0.2 ml | |
Blocchetti per sistemi per cicli termici da 0.2 ml per applicazioni PCR e conservazione dei campioni | |
Piatta | |
Provetta per PCR a parete sottile |
Blu | |
Contenitore da 1000 | |
Polipropilene | |
Provetta |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Provette per PCR da 0.2 ml con tappo piatto e a cupola > Flat cap; Blue