Learn More
Fisherbrand™ Colored Labeling Tape
Colored Label Tape is useful for many labeling applications. It can be written on and will adhere to most surfaces.
6.75€ - 144.00€
Specifica
Formato | Tape |
---|---|
Materiale | Paper |
Product Type | Colored Label Tape |
Da utilizzare con (applicazione) | Waterproof, Oil and Acid resistant |
Quantità | 4/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15854575
|
Fisherbrand™
|
Yellow | 14 yd. | 13 m |
45.72€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15844575
|
Fisherbrand™
|
White | 14 yd. | 13 m |
47.05€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15864575
|
Fisherbrand™
|
Green | 14 yd. | 13 m |
44.35€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15334961
|
Fisherbrand™
|
Pink | 14 yd. | 13 m |
55.00€
4 confezioni |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17817271
|
Fisherbrand™
|
Copper | 14 yd. | 13 m |
10.01€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 13-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15894575
|
Fisherbrand™
|
Blue | 14 yd. | 13 m |
45.82€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15884575
|
Fisherbrand™
|
Orange | 14 yd. | 13 m |
44.30€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15804585
|
Fisherbrand™
|
Gray | 14 yd. | 13 m |
44.45€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17827271
|
Fisherbrand™
|
Lavender | 14 yd. | 13 m |
10.01€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 23-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15874575
|
Fisherbrand™
|
Red | 14 yd. | 13 m |
47.00€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17837271
|
Fisherbrand™
|
Rose | 14 yd. | 13 m |
10.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 13-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17827251
|
Fisherbrand™
|
Aqua | 60 yd. | 55 m |
34.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 05-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17837251
|
Fisherbrand™
|
Copper | 60 yd. | 55 m |
34.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 13-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15844565
|
Fisherbrand™
|
Gray | 60 yd. | 55 m |
144.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17857251
|
Fisherbrand™
|
Lime Green | 60 yd. | 55 m |
33.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 13-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17847251
|
Fisherbrand™
|
Lavender | 60 yd. | 55 m |
34.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 13-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17867251
|
Fisherbrand™
|
Rose | 60 yd. | 55 m |
33.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15854565
|
Fisherbrand™
|
Violet | 60 yd. | 55 m |
140.00€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15834565
|
Fisherbrand™
|
Blue | 60 yd. | 55 m |
144.00€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15874555
|
Fisherbrand™
|
White | 60 yd. | 55 m |
144.00€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15884555
|
Fisherbrand™
|
Yellow | 60 yd. | 55 m |
144.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15814565
|
Fisherbrand™
|
Red | 60 yd. | 55 m |
144.00€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15824565
|
Fisherbrand™
|
Orange | 60 yd. | 55 m |
144.00€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15894555
|
Fisherbrand™
|
Green | 60 yd. | 55 m |
144.00€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15804565
|
Fisherbrand™
|
Pink | 60 yd. | 55 m |
144.00€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15364961
|
Fisherbrand™
|
Violet | 14 yd. | 13 m |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Description
Colored Label Tape is useful for many labeling applications. It can be written on and will adhere to most surfaces.
- Strong, durable, and oil-, water-, and acid-resistant
- Excellent for color coding
- Withstand temperatures from -23° to +121°C (-10° to +250°F)
- Can be written on with pen, pencil, or permanent marker
- Stick to most surfaces including glass, plastic and metal
- Remove cleanly and easily
Tapes are supplied without dispenser.
Spécification
Tape | |
Colored Label Tape | |
4/Pk. | |
-23°C to +121°C | |
0.75 in. |
Paper | |
Waterproof, Oil and Acid resistant | |
-10 to 250°F | |
60 yd. x 0.75 in. | |
19 mm |