Learn More
Fisherbrand™ Colored Labeling Tape
Useful for many labeling applications—will adhere to most surfaces and can be written on.
Marca: Fisherbrand™ 1590110Q
Descrizione
Colored Label Tape is useful for many labeling applications. It can be written on and will adhere to most surfaces.
- Forti, durevoli e resistenti a olio, acqua e acidi
- Eccellenti per la codifica a colori
- Resistenti a temperature da -23 °C a +121 °C (da -10 °F a +250 °F)
- È possibile scrivere sul prodotto utilizzando penne, matite o pennarelli indelebili
- Aderiscono alla maggior parte delle superfici, tra cui vetro, plastica e metallo
- Rimozione semplice senza residui
I nastri sono forniti senza erogatore
Specifica
Viola | |
Carta | |
Impermeabile, resistente agli oli e agli acidi | |
Da -10 °C a 250 °F | |
14 yd. x 1 in. | |
13 m | |
25 mm |
Nastro | |
Nastro per marcatura colorata | |
Confezione da 3 | |
Da -23 °C a +121 °C | |
14 yd. | |
1in. |