Learn More
Fisherbrand™ 10/30 Ground Joint Thermometers
Codice prodotto. p-4555059 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-10°C to +150°C
-10°C to +250°C
Accuracy:
1°C
1, 1.5 Above 150°C
Immersion Length:
25 mm
Lunghezza (sistema metrico) complessiva:
270 mm
305 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16689455
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Contains red organic liquid against white back glass.
  • 10/30 ground joint with Celsius scale
  • Calibrated for specific immersion depths
  • Individually serialized and packaged
Specifica
Tipo di immersione Partial Immersion
Include 10/30 Ground joint with Celsius scale
Lunghezza (sistema imperiale) complessiva 10.6 in.
Lunghezza (sistema metrico) complessiva 270 mm
Materiale Glass
Riempimento termometro Red Organic Liquid
Temperatura max (sistema metrico) 150°C
Min. Temperature (Metric) -10°C
Temperature Range (Metric) -10°C to +150°C
Accuracy 1°C
Suddivisione
Immersion Length 25 mm