Learn More
Fisherbrand™ 384-Well ShallowWell Polypropylene Microplates
GREENER_CHOICE
Small volume applications
632.00€ - 839.00€
Specifica
Certificazione/Conformità ANSI
Formato Standard
Matrice 16 x 24
Materiale Polypropylene
No. of Wells 384
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) pozzetto Sterilità Colore Da utilizzare con (applicazione) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) pozzetto Sterilità Colore Da utilizzare con (applicazione) Prezzo Quantità e disponibilità  
13565450
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Fisherbrand™
267457
120 μL Non-sterile White Storage or colorimetric assays
632.00€
pezzi 100
Spedizione stimata: 10-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13575450
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Fisherbrand™
267463
58 μL Sterile White Storage or colorimetric assays
839.00€
pezzi 100
Spedizione stimata: 10-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13585450
Vedere i documenti
Fisherbrand™
267465
120 μL Non-sterile White Luminescent assays Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
13595450
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Fisherbrand™
267464
120 μL Non-sterile Black Fluorescent assays
748.00€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Feature a shared-wall design which yields increased well volume
  • Automation compatible, ANSI standard
  • Low-binding and chemically resistant surface
  • Natural plates for storage or colorimetric assays
  • White plates for luminescent assays, including SPA
  • Black plates for fluorescent assays
  • Round bottom wells for optimal sample recovery
  • Rounded square wells minimize wicking (capillary action)
  • Working volume range: 2 to 35μL/well
Order Info
Lids not included
Specifica
Specifica
ANSI
16 x 24
384
Standard
Polypropylene
Round, Conical Bottom (V-well)