Learn More
Fisherbrand™ 96-Well Nonskirted PCR Plates
Compatible with most 0.2mL thermal cyclers and ABI PRISM™ 310, 3100, and 3700 capillary sequencers
106.00€ - 118.00€
Specifica
Formato Standard
Matrice 8 x 12
Product Type PCR Microplate
Skirt Style Non-skirt
Materiale Polypropylene
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
12114112
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
14230233
Red
106.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 08-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12124112
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
14230234
Blue
106.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 17-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12144112
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
14230236
Yellow
106.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 09-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12134112
Vedere i documenti
Fisherbrand™
14230235
Green
106.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 17-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12104112
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
14230232
Incolore
118.00€
pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Compatible with most 0.2mL thermal cyclers and ABI PRISM™ 310, 3100, and 3700 capillary sequencers
  • Virgin polypropylene
  • Clear well bottom for sample visibility
  • Highly rigid plate deck
  • Raised rim design
  • Sealable using adhesive films and foils, heat seals, and cap strips
  • 300μL maximum volume when used with adhesive and heat seals
  • Cut-away corner and alphanumeric grid
  • Cleanroom produced
Specifica
Specifica
Standard
PCR Microplate
Polypropylene
PCR, RT-PCR applications
8 x 12
Non-skirt
96