Learn More
Fisherbrand™ Absorbent Underpads
High-absorbency fibers soak up spills.
162.00€
Specifica
Product Type | Absorbent Underpad |
---|---|
Materiale | Polyethylene |
Assorbanza | 750 mL/m2 |
Larghezza (sistema imperiale) | 20 in. |
Larghezza (sistema metrico) | 510 mm |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11917964
|
Fisherbrand™
55036-00 |
36 x 20 in. (910 x 510mm) | 36 in. | 910 mm |
162.00€
pezzi 125 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Quickly absorb liquids and keep spills from spreading
- Lie flat, hugging the benchtop to prevent sliding
- Cushioned surface minimizes breakage of delicate labware
- Polyethylene backing is chemical resistant
- Spunbond top layer provides durability even when wet
- Absorb up to 750mL/m2
Specifica
Absorbent Underpad | |
750 mL/m2 | |
510 mm |
Polyethylene | |
20 in. | |
Quickly absorb liquids and keep spills from spreading |