Learn More
Fisherbrand™ Absorbent Underpads
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11967964 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
100 ft. x 20 in.
24 x 20 in.
250 ft. x 20 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 400
Codice prodotto. 11967964
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Quickly absorb liquids and keep spills from spreading
Absorb liquids quickly and contain spills
Cushioned surface minimizes breakage of delicate labware
  • Made with high-absorbency fibers
  • Polyethylene backing is chemical resistant, and the spunbond top layer provides durability even when wet
  • Lie flat, hugging the benchtop to prevent sliding
  • Absorb up to 750mL/m2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Absorbent Underpad
Materiale Polyethylene
Assorbanza 750 mL/m2
Lunghezza (sistema imperiale) 250 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 76 m
Larghezza (sistema imperiale) 20 in.
Larghezza (sistema metrico) 510 mm
Dimensioni (L x P) 250 ft. x 20 in.
Da utilizzare con (applicazione) Quickly absorb liquids and keep spills from spreading
Quantità Case of 1