Learn More
Fisherbrand™ Absorbent Underpads
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
100 ft. x 20 in.
24 x 20 in.
250 ft. x 20 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 400
Descrizione
Absorb liquids quickly and contain spills
Cushioned surface minimizes breakage of delicate labware
- Made with high-absorbency fibers
- Polyethylene backing is chemical resistant, and the spunbond top layer provides durability even when wet
- Lie flat, hugging the benchtop to prevent sliding
- Absorb up to 750mL/m2
Specifica
Specifica
| Product Type | Absorbent Underpad |
| Materiale | Polyethylene |
| Assorbanza | 750 mL/m2 |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 100 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 m |
| Larghezza (sistema imperiale) | 20 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 510 mm |
| Dimensioni (L x P) | 100 ft. x 20 in. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Quickly absorb liquids and keep spills from spreading |
| Quantità | Each |