Learn More
Fisherbrand™ Absorbent Underpads
Quickly absorb liquids and keep spills from spreading
89.90€ - 325.00€
Specifica
Product Type | Absorbent Underpad |
---|---|
Materiale | Polyethylene |
Assorbanza | 750 mL/m2 |
Larghezza (sistema imperiale) | 20 in. |
Larghezza (sistema metrico) | 510 mm |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11967964
|
Fisherbrand™
|
250 ft. x 20 in. (76m x 510mm) |
89.90€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 17-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11977964
|
Fisherbrand™
|
100 ft. x 20 in. (30m x 510mm) |
150.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 08-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11957964
|
Fisherbrand™
|
24 x 20 in. (610 x 510mm) |
325.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 08-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Absorb liquids quickly and contain spills
Cushioned surface minimizes breakage of delicate labware
- Made with high-absorbency fibers
- Polyethylene backing is chemical resistant, and the spunbond top layer provides durability even when wet
- Lie flat, hugging the benchtop to prevent sliding
- Absorb up to 750mL/m2
Specifica
Absorbent Underpad | |
750 mL/m2 | |
510 mm |
Polyethylene | |
20 in. | |
Quickly absorb liquids and keep spills from spreading |