Learn More
Fisherbrand™ Absorption Macro Rectangular Cells with PTFE Lid
Codice prodotto. 15255953 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
300 μL
350 μL
1500 μL
1750 μL
3000 μL
Materiale:
Optical Glass
Optical Quartz
Quartz
Special Optical Glass
Lunghezza del percorso:
1 mm
5 mm
10 mm
Quantità:
2/Pk., 4 Pk./Cs.
2/Pk., 8 Pk./Cs.
4/Pk., 4 Pk./Cs.
4/Pk., 8 Pk./Cs.
Ea., 2 Ea./Cs.
Ea., 8 Ea./Cs.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 4
Codice prodotto. 15255953
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
PTFE lid
Fit standard spectrophotometer cell holders
  • All cells are 12.5mm wide
  • 1, 5 or 10mm path length rectangular cells
  • Available with a variety of window materials for wide range of assays
  • Available in four materials e.g. Quartz, Optical Quartz, Special Optical Glass and Optical Glass
  • Quartz windows for transmission from far ultraviolet through the infrared
  • Glass windows for routine work in ultraviolet region and visible region
Specifica
Tipo Macro Absorption Cell
Capacità (sistema metrico) 350 μL
Materiale Quartz
Materiale chiusura PTFE
Larghezza (sistema metrico) interno 10mm
Quantità Ea., 8 Ea./Cs.
Lunghezza del percorso 1 mm
Wavelength Range 200 to 2500 nm
Altezza (sistema metrico) 52 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Standard Spectrophotometer Cell Holder
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Transmission from far ultraviolet through the infrared
Forma Rectangle