Learn More
Fisherbrand™ Absorption Ultra Micro Rectangular Cells with PTFE Lid
Fit standard spectrophotometer cell holders
721.00€ - 820.00€
Specifica
Tipo | Ultra-micro Absorption Cell |
---|---|
Materiale | Quartz |
Materiale chiusura | PTFE |
Larghezza (sistema metrico) interno | 2mm |
Quantità | Ea., 8 Ea./Cs. |
Includes: PTFE lid or stopper
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15246103
|
Fisherbrand™
14958136 |
100 μL | Center:8.5mm | N/A | |||||
15296103
|
Fisherbrand™
14958137 |
100 μL | Center:15mm |
820.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15216123
|
Fisherbrand™
14958138 |
50 μL | Center:8.5mm | N/A | |||||
15286123
|
Fisherbrand™
14958139 |
50 μL | Center:15mm | N/A | |||||
Descrizione
- All cells are 12.5mm wide
- 1, 5 or 10mm path length rectangular cells
- Reduce reagent use with Ultramicro cells
- Quartz windows for transmission from far ultraviolet through the infrared
- Glass windows for routine work in ultraviolet region and visible region
Specifica
Ultra-micro Absorption Cell | |
PTFE | |
Ea., 8 Ea./Cs. | |
200 to 2500 nm | |
Standard spectrophotometer cell holder | |
Transmission from far ultraviolet through the infrared |
Quartz | |
2mm | |
10 mm | |
45 mm | |
12.5 mm | |
Rectangle |