Learn More
Fisherbrand™ Essiccatori ad armadio in acrilico
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
17.8 cm
30.5 cm
45.7cm
N. di ripiani:
2 ripiani rimovibili, regolabili e ventilati
3 ripiani rimovibili, regolabili e ventilati
4 removable adjustable and vented shelves
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Per la conservazione al riparo da polvere e umidità in frigoriferi, congelatori e sul banco da lavoro
- Ideale per lo stoccaggio di composti biologici e chimici anidri e igroscopici, oltre che di gruppi di componenti elettronici e di qualsiasi componente che necessita di condizioni di stoccaggio controllate
- La guarnizione in neoprene del portello garantisce la tenuta ermetica
- Lo sportello è fissato con due fermi in acciaio inox (i formati maggiori sono dotati di tre fermi) e di cerniera per l'intera lunghezza
- Il vassoio rimovibile con bordo contiene essiccanti solidi
- Ripiani rimovibili, regolabili e ventilati per favorire il passaggio dell'aria
Order Info
L'armadio misura L x P: 12 x 12 in. (30.5 x 30.5cm)
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Trasparente |
| Stile dell'armadietto | Front Loading |
| Materiale | Acrilico |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per lo stoccaggio di composti biologici e chimici anidri e igroscopici, oltre che per gruppi di componenti elettronici e qualsiasi componente che necessita di condizioni di stoccaggio controllate |
| Include | Guarnizione in neoprene, due dispositivi di bloccaggio in acciaio inossidabile (il modello di formato maggiore ne possiede tre) e cerniera lungo l'intera altezza, vassoio rimovibile con bordo per essiccanti solidi, ripiani ventilati |
| N. di ripiani | 2 ripiani rimovibili, regolabili e ventilati |
| Dimensioni (L x P) | 12 x 12 pollici (30.5 x 30.5 cm) |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 12 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30.5 cm |
| Vedi altri risultati |