Learn More
Fisherbrand™ Tappetini adesivi per ambienti controllati
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Blue
White
Dimensioni (L x P):
18 x 45 in.
18 x 45 pollici
24 x 45 in.
24 x 45 pollici
610 x 1,140 mm
91 x 46 cm (36 x 18 pollici)
Rivestimento superficiale:
A bassa adesività
High Tack
Standard Tack
Dimensione della confezione:
pezzi 120
Descrizione
I tappeti adesivi per usi generici sono ideali nelle camere sterili nei settori dell'industria elettronica, industria farmaceutica, ospedali, laboratori e industria alimentare per garantire la massima pulizia degli ambienti
- Fogli in polietilene trasparente di 2 mil di spessore rivestiti con adesivo acrilico a base acquosa a basso impatto ambientale
- Il sistema a linguetta di estrazione consente il distacco del foglio superiore quando si sporca; i restanti fogli restano integri e puliti
- Non si arrotola, non si strappa e non si piega
- L'adesivo non si trasferisce sulle calzature
- Per esigenze di adesività standard: adesività standard, 30; ideale per l'uso nelle camere bianche dei settori elettronico, farmaceutico, di laboratorio e alimentare
Order Info
Fogli per tappetino: Aderenza bassa, 40; aderenza alta, 30.
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P) | 610 x 1,140 mm |
| Quantità | 40 fogli trasparenti su tappetino bianco |
| Rivestimento superficiale | A bassa adesività |
| Spessore (sistema imperiale) | 2 mil |
| Colore | White |
| Tipo | Cleanroom Tacky Mat |