Learn More
Fisherbrand™ Piastre per pesatura in alluminio
Codice prodotto. 11789408 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
25 mL
65 mL
70 mL
150 mL
Profondità (sistema metrico):
13 mm
16 mm
17 mm
17.3 mm
20 mm
Diametro (sistema metrico) base interna:
44 mm
51 mm
68.2 mm
69 mm
96 mm
Forma:
Flanged Sides
Fluted Sides
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 144
Codice prodotto. 11789408
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Piatti in alluminio per pesatura e dosaggio
Capsule di pesatura in alluminio Fisherbrand™ con lati lisci o scanalati per pesatura ed erogazione.
With Fluted sides
  • Also can serve as evaporating dishes or dust covers Lightweight, yet sturdy Convenient finger-grip handle can be etched prior to weighing for identification
With Smooth sides
  • Lightweight dishes with flanged rims Slightly sloping sides facilitate stacking
  • Especially useful for materials that cannot easily be cleaned from dish surface
Specifica
Forma del fondo Flat
Capacità (sistema metrico) 20 mL
Materiale Alluminio
Forma Fluted Sides
Tipo Piastra per pesatura
Da utilizzare con (applicazione) Per pesatura e dispensazione
Profondità (sistema metrico) 13 mm
Diametro (sistema metrico) base interna 44 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore interna 52 mm
Diametro (sistema metrico) 44 mm (Inner Base), 52 mm (Inner Top)