Learn More
Fisherbrand™ Sistema di aspirazione Advantage
Compact and portable unit with an integrated resistant diaphragm pump, used for the safe and precise aspiration of non-flammable chemical, biological, and medical liquids. Fluids can be removed easily and very precisely from slides, petri dishes, microplates, cell culture containers or similar vessels by using different pipettes or glass tips which can be easily connected to the HandVac pipettor attachment.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 9.00000kg
Descrizione
- Pompa a diaframma superiore con resistenza chimica e lunga durata
- Interruzione automatica del flusso quando il recipiente da 4 litri è pieno
- Filtro idrofobico (diametro 55 mm, dimensione dei pori min. 0.22μ m) per batteri e virus
- Connettori ad azione rapida per tubi flessibili con valvole di isolamento automatiche
- Il regolatore di vuoto e il vacuometro integrato offrono il controllo preciso per le colture delicate
Applicazioni:
- Aspirazione di liquidi e fluidi biologici e medici
- Aspirazione delle colture cellulari
- Smaltimento dei fluidi biologici e medici
- Risciacquo delle colture di campioni
Certifications
Marchio CE
Servizi
1 anno
Specifica
150 mbar | |
90/260 V, 50/60 Hz | |
Schuko | |
15 l/min. | |
150 mbar |
Spina Schuko, pipettatrice HandVac basic, adattatore a 8 canali per puntali monouso, adattatore monocanale per puntali monouso, adattatore in gomma per pipette Pasteur, manuale d'uso | |
14.5 x 35.7 x 27.7 cm (5.7 x 14 x 10.9 pollici) | |
8 kg | |
15 l/min. |