Learn More
Fisherbrand™ ASTM™ Specific Gravity 275mL Hydrometers for Liquids Heavier than Water
Accuracy meets or exceeds ASTM E 100 specifications.
Marca:  Fisherbrand™ 116037GC
Codice prodotto. 11707854
  • 414.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Accuracy meets or exceeds ASTM E 100 specifications.
  • Temperature of standardization: 60°F
  • Division: 0.0005
  • Length: 330mm
Compliance
Calibrated according to ASTM™ E 126 specifications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
117H
3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1
Soda Lime Glass
1.30 to 1.35 ASTM 117H-62
60°F
0.0005
330 mm
Liquids heavier than Water
275 mL