Learn More
Fisherbrand™ ASTM™ Specific Gravity Hydrometers for Liquids Lighter than Water
Accuracy of hydrometer meets or exceeds ASTM™ E 100 specifications.
Marca:  Fisherbrand™ 116033XC
Codice prodotto. 11809290
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Accuracy of hydrometer meets or exceeds ASTM™ E 100 specifications.
  • Use Cylinder 08-530K
  • Temperature of standardization: 60°F
Order Info
A certificate of calibration is available; simply add the letter C to the end of the catalog number when ordering.
Compliance
Calibrated according to ASTM™ E 126 specifications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Hydrometer
0.001
260 mm
0.850 to 0.900 ASTM106H-62
60°F
107H
3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1
Liquids heavier than Water
260 mL