Learn More
Fisherbrand™ Sacchetti con chiusura con filo arrotondato
Un contenitore flessibile, sicuro, esente da contaminanti che garantisce affidabilità nei risultati delle analisi
Marca: Fisherbrand™ 14955183
Descrizione
Secure, contaminant-free, pliant container ensures dependable analysis results
- Secure
- Contaminant-free
- Pliant
Specifica
4 once | |
Chiusura con filo arrotondato | |
Polietilene | |
4 mil | |
7 in. | |
3 in. |
120 mL | |
Stampato | |
Sterile | |
7 x 3 in. | |
17.8 cm | |
7.6 cm |