Learn More
Fisherbrand™ Camici da laboratorio bianchi monouso in polipropilene per protezione di base
I camici da laboratorio monouso offrono una protezione leggera e traspirante e sono convenienti
Specifica
| Monouso | Yes |
|---|---|
| Materiale | Polypropylene |
| Tipo di chiusura | Snaps |
| Tipo di colletto | Standard |
| Stile polso | Knit |
Descrizione
Single-use lab coats provide economical, lightweight and breathable protection
Tasche spaziose per conservare in modo sicuro penne o piccoli strumentiRealizzato in polipropilene filato privo di lattice
Altamente traspiranti
Disponibile anche in colore blu (da n. cat. 17-100-889A a -895A)
I polsini in maglia tengono in posizione le maniche
Tre tasche e chiusura con cinque bottoni a pressione
Colletto standard
Monouso
Peso del tessuto: 48g/m
10/conf., 30/scat.
10/conf., 30/scat.
Nota: altri materiali, colori e opzioni disponibili. Vedi i camici da laboratorio in polipropilene monouso per protezione di base con polsini elastici Fisherbrand e i camici da laboratorio SMS monouso per protezione di base Fisherbrand in una varietà di colori.
Specifica
| Yes | |
| Snaps | |
| Knit | |
| Yes |
| Polypropylene | |
| Standard | |
| 3 | |
| White |