Learn More
Fisherbrand™ Vassoio per prelievo ematico
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
13 mm tube rack (Style A)
16 mm tube rack (Style B)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Designed with phlebotomists in mind. Fisherbrand™ Blood Collection Tray was developed after extensive research in clinics and hospitals. This lightweight solution for organizing and transporting tubes and smaller items includes a sturdy plastic tray, 36-well tube rack and disposable inserts.
- Lightweight, washable ABS tray
- Tray features a supply drawer, side pockets, and a ratcheting handle with soft rubber grip that rotates out of the way for easy access
- Tray includes a Heathrow Onerack™ tube rack and two disposable polystyrene inserts
- Additional inserts sold in packs of 4 in two different configurations
Order Info
Inserti aggiuntivi venduti in confezioni da 4.
Specifica
Specifica
| Colore | Blue |
| Dimensioni (L x P x A) | 429 x 265 x 172 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la ricerca estesa nelle cliniche e negli ospedali |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 13 mm tube rack (Style A) |
| Include | 2 inserti tipo A e rack per provette di test a 36 posti da 13 mm, scomparto ultra profondo |
| N. di pozzetti | 36 (tube rack) |
| Materiale | ABS |
| Product Type | Vassoio per prelievo ematico |