Learn More
Bel Art™ Anelli di piombo a C per fiasche
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
4.31 cm
5.1 cm
5.58 cm
7,11 cm
Diametro (sistema metrico) esterno:
7.62 cm
8.89 cm
10.16 cm
11,43 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Beuta da 500 a 2000 ml
Flaconi da 1.000 a 4.000 ml
Matracci da 125 a 500 ml
Matracci da 250 a 1000 ml
Peso (sistema metrico):
230 g
450 g
680 g
900 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- No need to disconnect tubing
- Lead rings are covered with Vikem vinyl coating to protect glassware
- Rings are flexible enough to be pulled apart to accommodate wider vessels
Specifica
Specifica
| Include | Ring Only |
| Product Type | Accessorio |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Verde brillante |
| Capacità | Flasks (250 to 1000 mL) |
| Materiale | Piombo |
| Posizioni | 1 |
| Forma | Circolare |
| Ripiani | None |
| Sovrapponibile | Yes, When Empty |
| Vedi altri risultati |