Learn More
Fisherbrand™ Certified Cleaned Amber Boston Round Bottles
61.45 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
1000 mL
Descrizione
Ideal storage for solvents, chemicals and samples. Fisherbrand™ Certified Cleaned Amber Boston Round Bottles are manufactured from amber colored soda glass.
- Narrow mouth
- Cleaned per EPA guidelines for semi-volatiles, pesticides, PCBs and metals
- With white polypropylene cap with PTFE faced foamed polyethylene liner
Certifications
Certificate of Analysis is attached to each lot.
Specifica
Capacità | 8.45 oz., 250mL |
Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 8.45 oz. |
Procedura di pulizia | EPA guidelines |
Colore | Amber |
Materiale | Glass |
Colore chiusura | White |
Certificazione/Conformità | Certificate of analysis |
Forma | Round |
Product Type | Boston Round Bottle |