Learn More
Fisherbrand™ Contenitori a imboccatura larga certificati sterili color ambra
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 ml
250 ml
Dimensione chiusura:
33-400 mm
45-400 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
Beschreibung
Ideal storage for light sensitive dry powders. Fisherbrand™ Certified Cleaned Amber Wide Mouth Packer Bottles are manufactured from amber colored soda glass.
- Wide mouth, amber glass
- Cleaned per EPA guidelines for semi-volatiles, pesticides, PCBs and metals
- With white polypropylene cap with PTFE faced foamed polyethylene liner
Zertifizierungen
A Certificate of Analysis is attached to each lot
Spezifikation
Spezifikation
| Capacità | 8.45 once, 250 ml |
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Capacità (sistema imperiale) | 8.45 oz. |
| Procedura di pulizia | Linee guida dell'EPA |
| Colore | Ambra |
| Materiale | Vetro |
| Colore chiusura | Bianco |
| Certificazione/Conformità | EPA |
| Product Type | Bottiglia a imboccatura larga |
| Rivestimento interno chiusura | Polietilene |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur