Learn More
Fisherbrand™ Contenitori a imboccatura larga certificati sterili color ambra
91.37 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 ml
250 ml
Description
Ideal storage for light sensitive dry powders. Fisherbrand™ Certified Cleaned Amber Wide Mouth Packer Bottles are manufactured from amber colored soda glass.
- Wide mouth, amber glass
- Cleaned per EPA guidelines for semi-volatiles, pesticides, PCBs and metals
- With white polypropylene cap with PTFE faced foamed polyethylene liner
Certifications
A Certificate of Analysis is attached to each lot
Specifications
Capacità | 2.02 once, 60 ml |
Capacità (sistema metrico) | 60 ml |
Capacità (sistema imperiale) | 2.02 oz. |
Procedura di pulizia | Linee guida dell'EPA |
Colore | Ambra |
Materiale | Vetro |
Lunghezza (sistema metrico) | 39mm |
Quantità | 24/PK. |
Colore chiusura | Bianco |
Materiale rivestimento interno | PTFE |
Show More |