Learn More
Fisherbrand™ Flaconcini filettati in vetro trasparente di classe A con tappi: Rivestimento in gomma bianca rivestita in PTFE-14B
Rivestimento in gomma con esterno in PTFE, bianco, 14B
145.00€ - 216.00€
Specifica
Classificazione | A |
---|---|
Material (Liner) | Gomma |
Colore | Trasparente |
Materiale | Vetro borosilicato |
Sterilità | Non-sterile |
Includes: Chiusure a vite fenoliche nere attaccate
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Volume (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Volume (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11583532
|
Fisherbrand™
|
23 mm | 24 ml | 85 mm |
145.00€
pezzi 144 |
Spedizione stimata: 02-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11553542
|
Fisherbrand™
|
17 mm | 4 ml | 38 mm |
216.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 02-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
With PTFE-faced, white, 14B rubber liner
I tappi sono attaccati.
- Fiale per impieghi generici
- Realizzate in vetro borosilicato tipo I, classe A
- Le fiale corte hanno un profilo basso per una stabilità e una conservazione dei composti migliori
- Confezionate in vaschette suddivise
Compliance
Soddisfano gli standard ASTM™ di tipo I, classe A e USP di tipo I
Specifica
A | |
Trasparente | |
Non-sterile | |
Per fiale per uso generico per materiali fotosensibili | |
Tappo a vite | |
Vial |
Gomma | |
Vetro borosilicato | |
Yes | |
Fenolico | |
ASTM, USP Tipo I |