Learn More
Fisherbrand™ Pellicola in plastica trasparente
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Roll
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Designed specifically for the laboratory
- Made of 100% ultraclean polyethylene—ensures sample purity and eliminates contamination
- High-cling properties make it ideal for wrapping of beakers, flasks, or Petri dishes with an extraordinarily tight seal that stays in place
- Low-tangle properties ensure wrap won't ball up when being handled
- Carton has convenient metal tear-off bar
Specifica
Specifica
| Applicazioni | Sealing, Weighing, Transferring Samples |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 100 piedi |
| Colore | Trasparente |
| Product Type | Rotolo singolo di pellicola |
| Larghezza (sistema imperiale) | 12 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 30 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30.4 m |
| Materiale | Polietilene |
| Quantità | 1 Roll |