Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie standard trasparenti a imboccatura larga con tappi rivestiti in polivinile
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3810 ml
Descrizione
General purpose bottle. Fisherbrand™ Clear Standard Wide Mouth Bottles with White Polypropylene Pulp/Vinyl Lined Cap are used for pharmaceutical, chemical, environmental, and food packaging and storing applications.
- Clear/Flint standard bottles
- Features wide mouth for easy transfer of contents
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 3810 ml |
Capacità (sistema imperiale) | 129 oz. |
Colore | Trasparente |
Materiale | In vetro soda-calcico |
Quantità | 4/Cs. |
Colore chiusura | White |
Materiale rivestimento interno | PTFE |
Finitura collo | 89-400 |
Closure Included | Yes |
Bocca | Wide |