Learn More
Fisherbrand™ Lightweight Cotton Lisle Inspection Gloves
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Size:
Jumbo
Medium
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Specifica
Specifica
| Struttura | Cut and Sewn |
| Coating Material | Uncoated |
| Colore | White |
| Monouso | Single-use |
| Hand | Ambidestri |
| Latex Free | Yes |
| Materiale | Cotton |
| Product Type | Inspection Gloves |
| Size | Medium |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |