Learn More
Fisherbrand™ Digital Counter
Solid-state construction and single, tactile-feel click button ensure accurate operation without gear and miscount problems
Marca:  Fisherbrand™ 3127
Codice prodotto. 11714406
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Includes: 1.5V Button Cell 375 Battery (02-440-1C), battery powers unit for two years of continuous operation
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Fisherbrand™ Digital Counter is water- and shock-resistant— perfect for lab or plant use. Solid-state construction and single, tactile-feel click button ensure accurate operation without gear and miscount problems.
Fits in hand and stands on bench.
  • Easy-to-read 0.25 in. LCD tallies up to 99,999
  • Fail-safe design prevents unintentional reset
  • Housed in a rugged but lightweight ABS plastic case
Order Info
Dimensions: 0.83D x 1.66W x 2.62 in. H (2.1 x 4.24 x 6.67cm), Net weight: 1 oz. (28.3g)
Specifica
Specifica
Digital Counter
99,999
0.83 in.
2.62 in.
1.66 in.
1 oz.
Lab and plant use
LCD
Each
2.1cm
6.67cm
6.67cm
28.3g
1.5V Button cell 375 battery