Learn More
Fisherbrand™ Provette monouso in vetro borosilicato con estremità piatta
Codice prodotto. p-192824 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 mL
6 mL
10 mL
13 mL
15 mL
19 mL
23 mL
28 mL
36 mL
55 mL
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
Codice prodotto. 12347279
Queste provette sono ideate per colture di tessuti e per applicazioni di chimica clinica. Le provette monouso Fisherbrand™ con fondo piatto sono in vetro borosilicato per ridurre variazioni di pH e potenziali contaminazioni dovute al vetro sodico-calcico.
  • 10 and 12mm O.D. sizes are available
  • Packaged in shrink-wrapped trays of 125 or 250 to prevent contamination or breakage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Tipo di design Plain
Capacità (sistema metrico) 4 mL
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
Materiale Borosilicate Glass
Monouso Single-use
Da utilizzare con For tissue culture and clinical chemistry
Imballaggio Shrink Wrapped Tray
Con bordo
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Autoclavable
Graduated No
Diametro (sistema metrico) 10 mm
Tipo di chiusura KIM-KAP
Product Type Disposable Culture Tube