Learn More
Fisherbrand™ Provette monouso in vetro borosilicato con estremità filettata
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 ml
12 ml
16 ml
20 mL
25 ml
30 mL
36 mL
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
125 mm
150 mm
Tipo di etichetta:
Area per marcatura
Marking Spot
Nessuno
None
Dimensioni filo:
13-415
15-415
18-415
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | USP Type I, ASTM E 438 Type I, Class B |
| Capacità (sistema metrico) | 20 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con | For tissue culture work and general bacteriological use |
| Tipo di etichetta | None |
| Imballaggio | Tray |
| Dimensioni filo | 15-415 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |