Learn More
Fisherbrand™ Cuvette monouso
Codice prodotto. 11944385 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.5 mL
4.5 mL
Tipo:
Cuvette
Semi-micro Cell
Standard Cuvette
Materiale:
Acrilico
Metacrilato
Methacrylate
Polistirene
Wavelength Range:
285 to 750 nm
Da 340 a 750 nm
da 285 a 750 nm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 11944385
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Possibilità di scelta tra polistirene o metacrilato
Fisherbrand™ Disposable Cuvettes are available in choice of polystyrene or methacrylate. Select polystyrene cuvets for assays in visible spectral range (340 to 750nm); for accuracy throughout UV/Vis range (285 to 750nm), choose cuvets made from a superior grade of methacrylate.
  • Disposable 10mm pathlength cuvets designed for visible and UV/Vis assays
  • Clear four-sided cuvets are ideal for fluorimetry and nephelometry, as well as spectrophotometry
  • Scale down assay volumes and save on reagents by using semimicro cuvets with capacity to 1.5mL
  • Molded-in arrow indicates direction of transmission on standard and semimicro cuvets—helping assure uniformity
  • Each case contains cuvets with same mold impression number—assuring precision between samples—standard deviation is <±0.005 extinction units between cuvets
Order Info
Confezione da 100 cuvette per vassoio impilabile; cinque vassoi in una confezione. Dimensioni esterne: 0.47 L x 0.47 P x 1.77 pollici A (12 x 12 x 45 mm).
Specifica
Tipo Standard Cuvette
Monouso
Capacità (sistema metrico) 4.5 mL
Materiale Acrilico
Lunghezza (sistema metrico) 12 mm
Quantità Contenitore da 500
Lunghezza del percorso 10 mm
Wavelength Range da 285 a 750 nm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Spectrophotometers, Fluorometers, Nephelometers
Larghezza (sistema metrico) 12 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per saggi nell'intervallo spettrale del visibile, accuratezza sull'intero intervallo UV/visibile