Learn More
Fisherbrand™ Provette monouso in vetro Flint con estremità piatta
Specially annealed to reduce breakage along stress point
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.15000kg
Codice prodotto. 15115134
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Specially annealed to reduce breakage along stress point
  • Round bottom
  • Smooth top and bottom to prevent cuts
Specifica
Specifica
4 mL
Flint Glass
Specially annealed to reduce breakage along stress point
Tray
Non-sterile
KIM-KAP
75 mm
Yes
None
250/Tray
10 mm
Disposable Culture Tube